Läs mer
Nepsilon-Boc-D-lysin, 98 %
Produktkod. 15459218
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15459218 250 mg 250mg
15449218 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15459218 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62736.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 31202-69-4 | C11H22N2O4 | 246,31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31202-69-4
Molekylformel C11H22N2O4
Molekylvikt (g/mol) 246.31
MDL-nummer MFCD00076958
InChI-nyckel VVQIIIAZJXTLRE-SVGMAFHSNA-N
Synonym h-d-lys boc-oh, r-2-amino-6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, n-epsilon-boc-d-lysine, d-lysine, n6-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2r-2-amino-6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, ambotzhaa6310, n6-tert-butoxycarbonyl-d-lysine, n-epsilon-t-butyloxycarbonyl-d-lysine
PubChem CID 7018774
IUPAC-namn (2R)-2-amino-6-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]hexansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nepsilon-Boc-D-lysine
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 246.3
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.