Läs mer
Nepsilon-Boc-L-lysine methyl ester hydrochloride, 98%
Produktkod. 15410569
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15410569 1 g 1g
15420569 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15410569 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63727.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2389-48-2 | C12H25ClN2O4 | 296.79 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Löslig i
metanol.
Anmärkningar
Kyl. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2389-48-2
Molekylformel C12H25ClN2O4
Molekylvikt (g/mol) 296.79
MDL-nummer MFCD00076959
InChI-nyckel NANRHOPPXCBHGI-MVRPGTNWNA-N
Synonym h-lys boc-ome.hcl, h-lys boc-ome hcl, h-lys boc-ome hydrochloride, lys boc-ome.hcl, s-methyl 2-amino-6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoate hydrochloride, methyl 2s-2-amino-6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoate hydrochloride, pubchem18976, h-lys boc-ome?cl, lys boc-ome. hcl, h-lys boc-ome??hcl
PubChem CID 16218818
IUPAC-namn metyl (2S)-2-amino-6-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]hexanoat;hydroklorid
LEDER Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nepsilon-Boc-L-lysine methyl ester hydrochloride
Beilstein 5173577
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Kvantitet 1 g
Formel vikt 296.79
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.