Läs mer
Nepsilon-Boc-L-lysine tert-butyl ester hydrochloride, 95%
Produktkod. 15478076
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15478076 1 g 1g
15498076 250 mg 250mg
15488076 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15478076 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62993.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13288-57-8 | C15H31ClN2O4 | 338.87 g/mol
Nepsilon-Boc-L-lysin-tert-butylesterhydroklorid är en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Nepsilon-Boc-L-lysin-tert-butylesterhydroklorid är en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13288-57-8
Molekylformel C15H31ClN2O4
Molekylvikt (g/mol) 338.87
MDL-nummer MFCD00038899
InChI-nyckel TZBPQINFXPIRBX-VAMKTSTMNA-N
Synonym h-lys boc-otbu.hcl, h-lys boc-otbu hcl, ne-boc-l-lysine tert-butyl ester hydrochloride, h-l-lys boc-otbu*hcl, c15h30n2o4.hcl, pubchem18975, lys boc-otbu hcl, h-lys boc-obut hcl, h-lys boc-otbu?hcl, h-lys boc-otbu hydrochloride
PubChem CID 13819885
LEDER Cl.CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nepsilon-Boc-L-lysine tert-butyl ester hydrochloride
Färg Vitt
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn tert-butyl (2S)-2-amino-6-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]hexanoat;hydroklorid
Kvantitet 1 g
Formel vikt 338.87
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.