Läs mer
Nepsilon-Carboxymethyl-L-lysine-2,6,6-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N6-(Carboxymethyl)-L-lysine-2,6,6-D3 |
| CAS | 2699607-49-1 |
| Molekylformel | C8 D3 H13 N2 O4 |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | N6-(Carboxymethyl)-L-lysine-2,6,6-d3, N6-(Carboxymethyl)-L-Lysine-D3, NEpsilon-(1-Carboxymethyl)-L-lysine-d3, N6-(Carboxymethyl)-L-lysine-2,6,6-D3, (2 S)-2-Amino-6-(carboxymethylamino)hexanoic-2,6,6-d3 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H16N2O4/c9-6(8(13)14)3-1-2-4-10-5-7(11)12/h6,10 H,1-5,9H2,(H,11,12)(H,13,14)/t6-/m0/s1/i4D2,6 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(CCC[C@]([2 H])(N)C(=O)O)NCC(=O)O |
| IUPAC-namn | (2 S)-2-amino-6-(carboxymethylamino)-2,6,6-trideuteriohexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.242 |
| Formel vikt | 207.13 g/mol |
| Visa mer |