Läs mer
Nepsilon-Fmoc-L-lysin, 97+%
Produktkod. 15459298
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15459298 1 g 1g
15479298 250 mg 250mg
15469298 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15459298 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62834.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
CAS: 84624-28-2 | C21H24N2O4 | 368,43 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84624-28-2
Molekylformel C21H24N2O4
Molekylvikt (g/mol) 368.43
MDL-nummer MFCD00038365
InChI-nyckel RAQBUPMYCNRBCQ-TWYLJJHKNA-N
Synonym h-lys fmoc-oh, n'-fmoc-l-lysine, s-6-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2-aminohexanoic acid, n6-fmoc-l-lysine, lys fmoc-oh, n-, a-fmoc-l-lysine, n-epsilon-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-lysine, l-lysine, n6-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, 2s-2-amino-6-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid
PubChem CID 7010541
IUPAC-namn (2S)-2-amino-6-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)hexansyra
LEDER N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nepsilon-Fmoc-L-lysine
Kvantitet 1 g
Formel vikt 368.43
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.