missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nepsilon-Palmitoyl-L-glutamic Acid gamma-Succinimidyl-alpha-tert-butyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nepsilon-Palmitoyl-L-glutamic Acid gamma-Succinimidyl-alpha-tert-butyl Ester |
| CAS | 204521-63-1 |
| Molekylformel | C29 H50 N2 O7 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Nε-Palmitoyl-Glu-γ-succinimidyl-α-tert-butyl Ester, (2S)-5-[(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl) |
| InChI formel | InChI=1S/C29H50N2O7/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(32)30-23(28(36)37-29(2,3)4)19-22-27(35)38-31-25(33)20-21-26(31)34/h23H,5-22H2,1-4H3,(H,30,32)/t23-/m0/s1 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 1-O-tert-butyl 5-O-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) (2S)-2-(hexadecanoylamino)pentanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 538.72 |
| Formel vikt | 538.3618 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?