Läs mer
Nepsilon-trifluoracetyl-L-lysin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15407737
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15407737 25 g 25g
15497727 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15407737 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H37051.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10009-20-8 | C8H13F3N2O3 | 242.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10009-20-8
Molekylformel C8H13F3N2O3
Molekylvikt (g/mol) 242.20
MDL-nummer MFCD00037223
InChI-nyckel PZZHRSVBHRVIMI-MLHKIVSYNA-N
Synonym h-lys tfa-oh, n-6-trifluoroacetyl-l-lysine, n6-trifluoroacetyl-l-lysine, n6-trifluoroaccety-l-lysine, epsilon-tfa-lysine, nepsilon-trifluoroacetyl-l-lysine, l-lysine, n6-trifluoroacetyl, n 6-trifluoroacetyl-l-lysine, n-, a-trifluoroacetyl-l-lysine
PubChem CID 7009573
ChEBI CHEBI:61064
LEDER N[C@@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nepsilon-Trifluoroacetyl-L-lysine
Smältpunkt ∽253°C (decomposition)
IUPAC-namn 2-amino-6-(2,2,2-trifluoracetamido)hexansyra
Kvantitet 25 g
Formel vikt 242.2
Optisk rotation +19° (c=1 in 1M HCl)
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.