Läs mer
Neral, TRC
Produktkod. 30476639
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30476639 250 mg
1 options
Produktkod. 30476639 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN382910250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neral
CAS 106-26-3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C10H16O
Kvantitet 250 mg
Synonym (Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dienal
InChI formel InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3/b10-7-
LEDER C(\CCC=C(C)C)(=C\C=O)/C
Molekylvikt (g/mol) 152.24