Läs mer
Neratinib-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Neratinib-d6 |
| CAS | 1259519-18-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C30H23D6ClN6O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (2E)-N-[4-[[3-Chloro-4-(2-pyridinylmethoxy)phenyl]amino]-3-cyano-7-ethoxy-6-quinolinyl]-4-(dimethylamino-d6)-2-butenamide, HKI 272-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C30H29ClN6O3/c1-4-39-28-16-25-23(15-26(28)36-29(38)9-7-13-37(2)3)30(20(17-32)18-34-25)35-21-10-11-27(24(31)14-21)40-19-22-8-5-6-12-33-22/h5-12,14-16,18H,4,13,19H2,1-3H3,(H,34,35)(H,36,38)/b9-7+/i2D3,3D3 |
| LEDER | O=C(/C=C/CN(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])NC1=CC2=C(C=C1OCC)N=CC(C#N)=C2NC3=CC(Cl)=C(OCC4=NC=CC=C4)C=C3 |
| IUPAC-namn | (E)-4-(bis(methyl-d3)amino)-N-(4-((3-chloro-4-(pyridin-2-ylmethoxy)phenyl)amino)-3-cyano-7-ethoxyquinolin-6-yl)but-2-enamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 563.08 |
| Visa mer |