Läs mer
Neratinib, MedChemExpress
Beskrivning
Neratinib (HKI-272) is an orally available, irreversible, highly selective HER2 and EGFR inhibitor with IC50s of 59 nM and 92 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Neratinib |
| CAS | 698387-09-6 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H29ClN6O3 |
| Kvantitet | 200 mg |
| Synonym | HKI-272 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 13.33 mg/mL (23.93 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | ClC1=C(OCC2=NC=CC=C2)C=CC(NC3=C(C#N)C=NC4=CC(OCC)=C(NC(/C=C/CN(C)C)=O)C=C43)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 557.04 |
| Visa mer |