Läs mer
Neratinib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Neratinib |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H29ClN6O3/c1-4-39-28-16-25-23(15-26(28)36-29(38)9-7-13-37(2)3)30(20(17-32)18-34-25)35-21-10-11-27(24(31)14-21)40-19-22-8-5-6-12-33-22/h5-12,14-16,18H,4,13,19H2,1-3H3,(H,34,35)(H,36,38)/b9-7+ |
| Formel vikt | 556.199 |