missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Neridronate Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Neridronate Sodium Salt |
| CAS | 80729-79-9 |
| Molekylformel | C6 H16 N O7 P2 . Na |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H17NO7P2.Na/c7-5-3-1-2-4-6(8,15(9,10)11)16(12,13)14;/h8H,1-5,7H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].NCCCCCC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;(6-amino-1-hydroxy-1-phosphonohexyl)-hydroxyphosphinate |
| Molekylvikt (g/mol) | 299.13 |
| Formel vikt | 299.03 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?