Läs mer
Nerol 1000 μg/mL in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309479
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30309479 1 ml
1 options
Produktkod. 30309479 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010078IP
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nerol
CAS 106-25-2
Analyt- eller komponentnamn Nerol
Frakt skick +20°C
Molekylformel C10 H18 O
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (2Z)-, 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (Z)- (8CI), Nerol (6CI), (2Z)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, (Z)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, (Z)-3,7-Dimethyl-2,6-octadienol, (Z)-Geraniol, (Z)-Nerol, 2-cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, 3,7-Dimethyl-cis-2,6-octadien-1-ol, Nerol 900, Neryl alcohol, cis-1-Hydroxy-3,7-dimethyl-2,6-octadiene, cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, cis-Geraniol, β-Nerol
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7-
LEDER CC(=CCC\C(=C/CO)\C)C
IUPAC-namn (2Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol
Lösningsmedel eller matris Isopropanol
Molekylvikt (g/mol) 154.25
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 154.1358 g/mol