Läs mer
Nerol, 97 %
Produktkod. 10756573 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10756573 25 mL Glasflaska 25ml
10535983 100 mL Glasflaska 100ml
10649594 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10756573 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 376540250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106-25-2 | C10H18O | 154,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-25-2
Molekylformel C10H18O
Molekylvikt (g/mol) 154.25
MDL-nummer MFCD00063204
InChI-nyckel GLZPCOQZEFWAFX-YFHOEESVSA-N
Synonym nerol, cis-geraniol, neryl alcohol, z-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, z-geraniol, 2z-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 2,6-octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, 2z, nerol natural, cis-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol, z-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol
PubChem CID 643820
ChEBI CHEBI:29452
IUPAC-namn (2Z)-3,7-dimetylokta-2,6-dien-1-ol
LEDER CC(C)=CCC\C(C)=C/CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nerol
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 0.8750g/mL, 0.875
Kokpunkt 225°C to 227°C
Flampunkt 100°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CCH(CH2)2C(CH3)CHCH2OH
Brytningsindex 1.4720 to 1.479
Kvantitet 25 mL
Beilstein 01, IV, 2276
Merck Index 15, 6560
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in absolute alcohol
Formel vikt 154.25
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.