Läs mer
Nerolidol, cis + trans, 97+%
Produktkod. 11473088
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473088 25 g 25g
11483088 100 g 100g
11493088 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11473088 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18812.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7212-44-4 | C15H26O | 222.37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7212-44-4
Molekylformel C15H26O
Molekylvikt (g/mol) 222.37
MDL-nummer MFCD00008911,MFCD00008911,MFCD00008911,MFCD00085350
InChI-nyckel FQTLCLSUCSAZDY-SDNWHVSQNA-N
Synonym 3r,6e-nerolidol, unii-uoc0644v25, 3r-6e-nerolidol, nerolidol, 3r,6e-3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol, e-nerolidol, 1,6,10-dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-, 3r,6e, nerolidol, 6e--, --nerolidol, ?-nerolidol
PubChem CID 11241545
ChEBI CHEBI:59959
LEDER CC(C)=CCC\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nerolidol
Namnnotering cis + trans
Densitet 0.876
Kokpunkt 263°C to 266°C
Flampunkt 96°C (204°F)
Brytningsindex 1.479
Kvantitet 25 g
Beilstein 1724135
Merck Index 14,6477
IUPAC-namn (3R,6E)-3,7,11-trimetyldodeka-1,6,10-trien-3-ol
Formel vikt 222.37
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.