missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nervonic Acid, TRC

Produktkod. 30132805
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132805 250 mg
30132454 1 g
30006571 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30132805 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN390110250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 506-37-6
Molekylformel C24 H46 O2
Molekylvikt (g/mol) 366.62
Synonym 15-Tetracosenoic acid, (15Z)- (9CI, ACI), (15Z)-15-Tetracosenoic acid (ACI), 15-Tetracosenoic acid, (Z)- (8CI), 15-Tetracosenoic acid, cis- (5CI), (15Z)-Tetracosenoic acid, (Z)-15-Tetracosenoic acid, 15Z-Tetracosenoic acid, cis-15-Tetracosenoic acid, Nervonic acid, Nevonic acid, Selacholeic acid
IUPAC-namn (Z)-tetracos-15-enoic acid
LEDER CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCCC(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Nervonic Acid
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C24H46O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26/h9-10H,2-8,11-23H2,1H3,(H,25,26)/b10-9-
Formel vikt 366.3498
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.