Läs mer
Nerylacetat, 98 %
Produktkod. 11419546
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419546 25 g 25g
11429546 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419546 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19282.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 141-12-8 | C12H20O2 | 196,29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-12-8
Molekylformel C12H20O2
Molekylvikt (g/mol) 196.29
MDL-nummer MFCD00063205
InChI-nyckel HIGQPQRQIQDZMP-FLIBITNWSA-N
Synonym neryl acetate, nerol acetate, neryl ethanoate, z-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl acetate, nerol acetate 6ci, unii-of82iju18h, cis-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate, cis-geranyl acetate, cis-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol acetate, of82iju18h
PubChem CID 1549025
IUPAC-namn [(2Z)-3,7-dimetylokta-2,6-dienyl]acetat
LEDER CC(=CCCC(=CCOC(=O)C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neryl acetate
Densitet 0.91
Kokpunkt 133 °C till 135 °C (25 mmHg)
Flampunkt 98 °C (208 °F)
Odör Trevligt
Linjär formel (CH3)2C=CHCH2CH2(CH3)C=CHCH2CO2CH3
Brytningsindex 1.46
Kvantitet 25 g
Beilstein 1722814
Formel vikt 196.29
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.