Läs mer
Nesbuvir, MedChemExpress
Produktkod. 16498757
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16498757 5 mg
16492297 50 mg
16416168 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16498757 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14775
MedChemExpress Nesbuvir is a nonnucleoside inhibitor of the hepatitis C virus (HCV) nonstructural protein 5B (NS5B) polymerase.
Nesbuvir is a nonnucleoside inhibitor of the hepatitis C virus (HCV) nonstructural protein 5B (NS5B) polymerase.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nesbuvir
CAS 691852-58-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H23FN2O5S
Kvantitet 5 mg
Synonym HCV-796
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (111.98 mM)
LEDER O=C(C1=C(C2=CC=C(F)C=C2)OC3=CC(N(CCO)S(=O)(C)=O)=C(C4CC4)C=C13)NC
Molekylvikt (g/mol) 446.49
Formel vikt 446.49
Procent renhet 98.52%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus