Läs mer
MedChemExpress Nesiritide
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.45% |
| CAS | 124584-08-3 |
| Innehåll och lagring | Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvikt (g/mol) | 3464.04 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : ≥ 40 mg/mL (11.55 mM) |
| Synonym | Brain Natriuretic Peptide-32 human∣ BNP-32 |