Läs mer
Nesolicaftor, MedChemExpress
Beskrivning
Nesolicaftor (PTI-428) is a specific cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) amplifier.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nesolicaftor |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1953130-87-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H18N4O4 |
| Synonym | PTI-428 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 250 mg/mL (705.50 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CC(C2=CC=CC=C2)=NO1)N[C@H]3C[C@H](C4=NN=C([C@H](O)C)O4)C3 |
| Visa mer |