Läs mer
Nesprin-4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
5620.00 SEK
Specifikationer
Antigen Nesprin-4
Utspädning Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 1
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18158432
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-31811
0.1 mL
5620.00 SEK
0.10ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Nesprin-4 Polyclonal specifically detects Nesprin-4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
Specifikationer
Nesprin-4
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
chromosome 19 open reading frame 46, FLJ36445, nesprin-4
SYNE4
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Polyclonal
Rabbit
Human
Q8N205
163183
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: PRLGSEPLNHPPGAPREADIVGCTVCPASGEESTSPEQAQTLGQDSLGPPEHFQGGPRGNEPAAHPPRWSTPSSYEDP
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
For Research Use Only