Läs mer
Bolle Safety Ness+ Platinum™ Skyddsglasögon
Produktkod. 16411881 Handla allt Bollé Safety Produkter
Change view
Linsfärg:
CSP (Comfort Sensitivity Perception)
Klart
Rök
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Linsfärg Förpackningsstorlek
16411881 Klart Varje
16401881 Rök -
16491871 CSP (Comfort Sensitivity Perception) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16411881 Leverantör Bolle Safety Leverantörsnummer NESSPPSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.48 SEK
    107.93 SEK / Paket med 1
    Save 7.55 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ness+ Platinum™ Skyddsglasögon med alla fördelarna med NESS-modellen med extra komfort från saminjicerade skalmar.
  • Ultraomslutande ram
  • PC/TPR saminjicerade skalmar för större komfort
  • Panoramasynfält
  • Rep- och immabeständig beläggning
  • Halkfri näsrygg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, EN166 FT
Linstyp Platinum™
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon
Antal per förpackning 1 st.
Vikt (metrisk) 28 g
Linsmaterial Polykarbonat