Läs mer
Fisherbrand™ Nessler Cylinder
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- For comparison of color and turbidity between liquids or solutions
- Fixed values of 50mL or 100mL with 50mL graduation
- Optically plane bottom provides maximum clarity for visual comparisons
- Supplied in matched pairs to ensure uniformity in product for accuracy
Specifikationer
Specifikationer
| Tolerans | ±0.8 mL |
| Material | Glass |
| Bastyp | Flat |
| Diameter (metrisk) Utsida | 34 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Höjd (metrisk) | 180 mm |
| Produkttyp | Nessler Tube |