Läs mer
Nessler reagens, Chem-Lab
Produktkod. 11909222
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11909222 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 11909222 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL02.1418.0500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för att detektera ammoniak. Nessler reagens, Chem-Lab är en lösning av kaliumjodid och kvicksilverklorid/kvicksilverjodid, plus natriumhydroxid i vatten. Det används för kvalitativ bestämning av ammoniak och ammoniumföreningar.
Nessler-reagens (K 2 HgI 4 ) är en lösning framställd genom att kombinera natriumhydroxid och kaliumjodid med kvicksilverklorid eller kvicksilverjodid. När den reagerar med gasformig ammoniak, producerar den bruna ångor. När den passeras genom en lösning av ammoniak, producerar den en smutsig brun fällning.
Kemiska identifierare
CAS 7783-33-7
Molekylformel H4HgI4K2
Molekylvikt (g/mol) 790.44
MDL-nummer MFCD00049656
InChI-nyckel ZCPVFAXYZYZMBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym nessler's reagent, nessler reagent, mayer's reagent, channing's solution, caswell no. 695, potassium iodomercurate, mercury ii potassium iodide, mercury potassium iodide, potassium mercuric iodide, mercuric potassium iodide
PubChem CID 24542
ChEBI CHEBI:51568
LEDER [K+].[K+].I.I.I.I.[Hg--]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mercuric potassium iodide
Färg Gult
Kokpunkt 100 °C
Smältpunkt 0 °C
Sammansättning KI-HgI2-NaOH
Löslighetsinformation Water Soluble
IUPAC-namn dikalium;tetrajodomkvicksilver(2-)
Formel vikt 786.40g/mol
Odör Odorless
pH >12
Kvantitet 500 mL
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nessler reagent
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium iodide, mercury iodide, sodiumhydroxide