Läs mer
Lovibond™ Tintometer™ Nessler Tube med kolvar
Produktkod. 13151671
Change view
Volym (metrisk):
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
13151671 50 ml Paket med 2
1 options
Produktkod. 13151671 Leverantör Lovibond™ Leverantörsnummer 353080
Beräknad leverans: 09-11-2026
Används för att bedöma produktfärg genom jämförelse med representativa serier av fasta färgstandarder
  • Anti-menisk kolvar
Specifikationer
Volym (metrisk) 50 ml
Längd (metrisk) 113 mm
För användning med (utrustning) Nessleriser System 2150
Kvantitet 2 förpackningar