Läs mer
Lovibond™ Nessleriser 2150 vattentestsystem
Produktkod. 13111671
Produktkod. 13111671
Brand: Lovibond™ 172150
Bara null kvar
Specifikationer
Beskrivning Använder naturligt ljus och cylindrar med en väglängd på 113 mm och en cellkapacitet på 50mL