Läs mer
Lovibond Tintometer™ Nessleriser komparator
Beskrivning:
Nessleriser 2150
Nessleriser 2250
Nessleriser 2250 uppgraderingssats
Inkluderar:
Para Nessler-rör, 250 mm med kolvar
Stå
Stativ, dagsljusbelysning och par Nessler-rör, 250 mm med kolvar
Stativ, dagsljusbelysningsenhet och par Nessler-rör, 113 mm med kolvar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Lovibond Tintometer™ Nessleriser Comparator är designad för färgmatchning av blekfärgade prover där en lång väglängd är önskvärd för korrekta resultat.
- Färgkomparator/kolorimeter
- Använder standarder för komparatorskivor
- Bestämmer kemikaliekoncentrationer i lösningar
- Tillgängliga alternativ:
- Rörlängd (250mm/113mm)
- Belysning (belysningsenhet eller omgivande ljus)
- DB 420 glas anti-menisk kolvar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Nessleriser 2250 |
| Inkluderar | Stativ, dagsljusbelysning och par Nessler-rör, 250 mm med kolvar |
| Typ | Comparator |