Läs mer
Lovibond Tintometer™ Nessleriser komparator
Produktkod. 13121671
Beskrivning:
Nessleriser 2150
Nessleriser 2250
Nessleriser 2250 uppgraderingssats
Inkluderar:
Para Nessler-rör, 250 mm med kolvar
Stå
Stativ, dagsljusbelysning och par Nessler-rör, 250 mm med kolvar
Stativ, dagsljusbelysningsenhet och par Nessler-rör, 113 mm med kolvar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13121671
Brand: Lovibond Tintometer™ 172250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lovibond Tintometer™ Nessleriser Comparator är designad för färgmatchning av blekfärgade prover där en lång väglängd är önskvärd för korrekta resultat.
  • Färgkomparator/kolorimeter
  • Använder standarder för komparatorskivor
  • Bestämmer kemikaliekoncentrationer i lösningar
  • Tillgängliga alternativ:
    • Rörlängd (250mm/113mm)
    • Belysning (belysningsenhet eller omgivande ljus)
    • DB 420 glas anti-menisk kolvar
Specifikationer
Beskrivning Nessleriser 2250
Inkluderar Stå
Typ Comparator