Läs mer
Gilac™ Nestbar och stapelbar behållare
Produktkod. 30245671
:
Gilac™ Stapelbar behållare
Produktkod. 30245671
Brand: Gilac™ G170777
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nestbar stapelbar behållare i livsmedelsgodkänd plast (HDPE). Lämplig för intensiv användning under extrema hanteringsförhållanden.
  • Nestbar stapelbar behållare i livsmedelsgodkänd plast (HDPE)
  • Lämplig för intensiv användning under extrema hanteringsförhållanden
  • Denna behållare med stor kapacitet och professionell kvalitet håller länge
Specifikationer
Typ Förvaringsbehållare
Material HDPE
Färg Grå
Form Rektangulär