Läs mer
Netilmicin sulfate, 595 ^mg/mg, Thermo Scientific™
A broad spectrum antibiotic
1836.11 SEK - 3215.97 SEK
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15427609
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66302.MA
1836.11 SEK
10mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15437609
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66302.MB
25mg
3215.97 SEK
25mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Netilmicin sulfate is used as a broad spectrum antibiotic active against most Gram-negative and some Gram-positive bacteria. It is a semisynthetic 1-N-ethyl derivative of sisomycin, an aminoglycoside antibiotic with action similar to gentamicin, but has less ear and kidney toxicity. It is used in aminoglycoside resistance studied
Solubility
Soluble in water
Notes
Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer