Läs mer
Netobimin Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Netobimin Sodium Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N4O7S2.Na/c1-3-7-26-10-4-5-12(18(20)21)11(9-10)16-13(17-14(19)25-2)15-6-8-27(22,23)24;/h4-5,9H,3,6-8H2,1-2H3,(H,22,23,24)(H2,15,16,17,19);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 442.0593 |
| Procent renhet | >95% |