missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Netupitant metabolite Monohydroxy Netupitant, MedChemExpress
Beskrivning
Monohydroxy Netupitant is the metabolite of Netupitant, which is a highly selective NK1 receptor antagonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Netupitant metabolite Monohydroxy Netupitant |
| CAS | 910808-12-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H32F6N4O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Monohydroxy Netupitant |
| LEDER | O=C(C(C)(C)C1=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C1)N(C)C2=C(C3=CC=CC=C3CO)C=C(N4CCN(C)CC4)N=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 594.59 |
| Formel vikt | 594.59 |
| Kvalitet | Research |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?