Läs mer
Netupitant metabolite N-desmethyl Netupitant, MedChemExpress
Produktkod. 16442449
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16442449 1 mg
1 options
Produktkod. 16442449 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYG0010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
MedChemExpress N-desmethyl Netupitant is a metabolite of Netupitant, which is an antiemitic drug.
N-desmethyl Netupitant is a metabolite of Netupitant, which is an antiemitic drug.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Netupitant metabolite N-desmethyl Netupitant
CAS 290296-72-9
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H30F6N4O
Kvantitet 1 mg
Synonym N-desmethyl Netupitant
LEDER CC1=CC=CC=C1C2=C(N(C)C(C(C)(C)C3=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C3)=O)C=NC(N4CCNCC4)=C2
Molekylvikt (g/mol) 564.57
Formel vikt 564.57
Kvalitet Research
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism