Läs mer
Netupitant metabolite Netupitant N-oxide, MedChemExpress
Produktkod. 16462449
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16462449 1 mg
1 options
Produktkod. 16462449 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYG0011
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Netupitant N-oxide is the metabolite of Netupitant, which is a highly selective NK1 receptor antagonist.
Netupitant N-oxide is the metabolite of Netupitant, which is a highly selective NK1 receptor antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Netupitant metabolite Netupitant N-oxide
CAS 910808-11-6
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H32F6N4O2
Kvantitet 1 mg
Synonym Netupitant N-oxide
LEDER CN(CCN1C2=CC(C3=CC=CC=C3C)=C(N(C)C(C(C)(C)C4=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C4)=O)C=N2)(CC1)=O
Molekylvikt (g/mol) 594.59
Formel vikt 594.59
Kvalitet Research
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism