missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Netupitant N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Netupitant N-Oxide |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H32F6N4O2/c1-19-8-6-7-9-23(19)24-17-26(39-10-12-40(5,42)13-11-39)37-18-25(24)38(4)27(41)28(2,3)20-14-21(29(31,32)33)16-22(15-20)30(34,35)36/h6-9,14-18H,10-13H2,1-5H3 |
| Formel vikt | 594.2429 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?