Läs mer
Netupitant, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Netupitant |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H32F6N4O/c1-19-8-6-7-9-23(19)24-17-26(40-12-10-38(4)11-13-40)37-18-25(24)39(5)27(41)28(2,3)20-14-21(29(31,32)33)16-22(15-20)30(34,35)36/h6-9,14-18H,10-13H2,1-5H3 |
| Formel vikt | 578.248 |