Läs mer
BRAND™ Räknekammare, förbättrad Neubauer, BLAUBRAND™ , dubbelt avgörande
Produktkod. 10195580 Handla allt Brand Produkter
Change view
Inkluderar:
Med fjäderklämmor
Utan fjäderklämmor
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
10195580 Med fjäderklämmor Varje
10490171 Utan fjäderklämmor Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10195580 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 717820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1097.98 SEK
    984.85 SEK / Paket med 1
    Save 113.13 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
BLAUBRAND™ kvalitet. Enastående mätprecision. 100% certifierad kvalitet.
  • Tillverkad enligt DIN 12 847, inklusive 2 hemacytometer täckglas.
  • Domen visar 9 stora rutor på 1 mm 2 vardera.
  • De fyra stora rutorna i hörnen markerade ''L'' för att räkna leukocyter är var och en uppdelad i 16 rutor med 0,25 mm sidor.
  • Den stora kvadraten i mitten är uppdelad i 16 rutor med 0,25 mm sidor.
  • Den stora kvadraten i mitten är uppdelad i 25 grupprutor med 0,2 mm sidor. Varje gruppruta består av 16 minirutor med 0,05 mm sidor, var och en har en area på 0,0025 mm 2 .
  • De 5 grupprutorna i den stora centrala fyrkanten används för att räkna trombocyter och erytrocyter.
  • Alla grupprutor har tredubbla gränslinjer på varje sida. Den centrala linjen är begränsningslinjen och avgör om celler i marginalområdet ska ingå i räkningen eller inte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Räkneenhet
Kvantitet 1 Varje
Djup (metriskt) 0.1mm
För användning med (applikation) Räkna leukocyter, trombocyter och erytrocyter
Inkluderar Med fjäderklämmor