Läs mer
Brand™ Räknekammare, förbättrad Neubauer, Bright-Line , BLAUBRAND™ , Dubbelt avgörande
Produktkod. 10350141 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Varje
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10350141 1 Varje Varje
1 options
Produktkod. 10350141 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 717810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1525.00 SEK
    1389.32 SEK / Paket med 1
    Save 135.68 SEK
    8% Av
I lager
BLAUBRAND™ kvalitet. Enastående mätprecision. 100% certifierad kvalitet.
  • Tillverkad enligt DIN 12 847, inklusive 2 hemacytometer täckglas.
  • Samma dom som Improved Neubauer, men med rodiumbelagd kammarbotten.
  • Regler är ingraverade i rodiumskiktet och ser ljusa ut under normala mikroskopinställningar.
  • Genom att ändra kontrasten kan mikroskopbilden vändas, så att utslagen ser ljusare eller mörkare ut efter behov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Räkneenhet
Beskrivning Utan fjäderklämmor
Material Rhodiumbelagd
Kvantitet 1 Varje
Djup (metriskt) 0.1mm