Läs mer
KNF™ Neuberger™ Membranvakuumpump för fuktiga gaser N 840.3 FT.40.18
Produktkod. 15757248
Change view
Flödeshastighet:
34 l/min
Produktkod. Flödeshastighet
15757248 34 l/min
1 options
Produktkod. 15757248 Leverantör KNF™ Leverantörsnummer 312297/026365
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Överför, komprimera och pumpa ner utan kontaminering. KNF™ PTFE-vakuumpumpar är lämpliga för destillation, filtrering och förberedelse för analys, sublimering, extraktion och indunstning eller torkning.
  • Korrosions- och lösningsmedelsbeständig
  • Idealisk ersättning för vattenjetpumpar
  • Underhållsfri
  • Strukturerat membran ger lång livslängd
  • Kompakt och bärbar
  • Flödeshastighet 10 till 60 LPM
  • vakuum ner till 2 mbar abs
Specifikationer
Max. Vakuum 10 Mbar abs.
Motortyp AC Motor
Mått (L x B x H) 341 x 189 x 239 mm
Beskrivning Membranvakuumpump
Material Membran: PTFE-belagd, Pumphuvud: PTFE, Ventiler: FFPM
Modell Membranvakuumpump för fuktiga gaser N 840.3 ft.0.40.18
Pluggtyp EU
Wattal 245 W
Vikt (engelska) 12,9 kg
Temperatur (engelska) Max. 40 °C
Flödeshastighet 34 l/min
Frekvens 50 Hz
Total höjd (engelska) 239 mm
Total längd (engelska) 341 mm
Total bredd (engelska) 189 mm
Pumptyp Vakuumsystem
Kapslingsklassificering IP44
Antal pumphuvuden 2 huvuden
Temperatur (engelska) Min 5 °C
Oljekapacitet Oljefri
Användningsområden Roterande indunstning, Centrifugalkoncentration, Vakuumugn
Antal etapper 2 etapper
Spänning 230 V
Kvantitet 1