Läs mer
KNF™ Neuberger Vätskedoseringspump SIMDOS FEM 1,02
Produktkod. 15163707
Change view
Kontrollera:
Analog och impulskontroll
Manuell kontroll
Material:
PTFE
Polypropen
Pumphuvud: PVDF, Membran: PTFE-belagd, Ventiler: FFKM Kalrez
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontrollera Material unitSize
15163707 Manuell kontroll Pumphuvud: PVDF, Membran: PTFE-belagd, Ventiler: FFKM Kalrez Varje
15414590 Manuell kontroll Polypropen Varje
15454590 Analog och impulskontroll Pumphuvud: PVDF, Membran: PTFE-belagd, Ventiler: FFKM Kalrez Varje
15484590 Analog och impulskontroll PTFE Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15163707 Leverantör KNF™ Leverantörsnummer 166072/165467
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vätskedoserings-/doseringsmembranpump. Erbjuder fuktiga materialkombinationer för optimal kemikaliebeständighet. Manuell kontroll av flöde och doseringsvolym med LCD-grafisk display.
Modeller finns tillgängliga med ett urval av pumphuvudmaterial (PP, PVDF eller PTFE pumphuvud), PTFE-belagda membran och FFKM ventilplattor och i både manuella (S) och externa styrvarianter (RC ).
  • Kemiskt resistent membrandoseringspump
  • Snabb och enkel kalibrering
  • Doseringsfunktion (1 mL till 100 mL)
  • Justerbar flödeshastighet (1 mL till 100 mL/min)
  • Torrlöpning
  • Självsugande
  • Enastående kemikalieresistens (FT-versioner) För enkel dosering av kemikalier och andra vätskor i en mängd olika applikationer.
Specifikationer
Kontrollera Manuell kontroll
Motortyp AC Motor
Mått (L x B x H) 93 x 150 x 144 mm
Beskrivning Vätskedoseringspump
Material Pumphuvud: PVDF, Membran: PTFE-belagd, Ventiler: FFKM Kalrez
Modell Membran vätskepump FEM 1.02 TT0.18 S
Pluggtyp Universell
Wattal 10 W
Vikt (engelska) 0.9 kg
Temperatur (engelska) Max. 40 °C
Flödeshastighet 0,02 till 20 ml/min.
Frekvens 50/60 Hz
Pumptyp Diafragma vätskedoseringspump
Kapslingsklassificering IP65
Antal pumphuvuden 1
Temperatur (engelska) Min 5 °C
Oljekapacitet Oljefri
Användningsområden Vätskedosering/mätning
Antal etapper 1
Maximalt tryck 6 bar G
Spänning 100 till 240 V
Kvantitet 1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.