Läs mer
KNF™ Neuberger Vätskedoseringspump SIMDOS FEM 1,02
Kontrollera:
Analog och impulskontroll
Manuell kontroll
Material:
Pumphuvud: PP, Membran: PTFE-belagd, Ventiler: FFKM Kalrez
Pumphuvud: PTFE, Membran: PTFE-belagd, Ventiler: FFKM Kalrez
Pumphuvud: PVDF, Membran: PTFE-belagd, Ventiler: FFKM Kalrez
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Modeller finns tillgängliga med ett urval av pumphuvudmaterial (PP, PVDF eller PTFE pumphuvud), PTFE-belagda membran och FFKM ventilplattor och i både manuella (S) och externa styrvarianter (RC ).
- Kemiskt resistent membrandoseringspump
- Snabb och enkel kalibrering
- Doseringsfunktion (1 mL till 100 mL)
- Justerbar flödeshastighet (1 mL till 100 mL/min)
- Torrlöpning
- Självsugande
- Enastående kemikalieresistens (FT-versioner) För enkel dosering av kemikalier och andra vätskor i en mängd olika applikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kontrollera | Analog och impulskontroll |
| Motortyp | AC Motor |
| Mått (L x B x H) | 93 x 150 x 144 mm |
| Beskrivning | Vätskedoseringspump |
| Material | Pumphuvud: PVDF, Membran: PTFE-belagd, Ventiler: FFKM Kalrez |
| Modell | Membran vätskepump FEM 1.02 TT0.18 RCP2 |
| Pluggtyp | Universell |
| Wattal | 10 W |
| Vikt (engelska) | 0.9 kg |
| Temperatur (engelska) Max. | 40 °C |
| Visa mer |