Läs mer
KNF™ Neuberger Vätskedoseringspump SIMDOS FEM 1,02
Produktkod. 15484590
Change view
Kontrollera:
Analog och impulskontroll
Manuell kontroll
Material:
PTFE
Polypropen
Pumphuvud: PVDF, Membran: PTFE-belagd, Ventiler: FFKM Kalrez
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontrollera Material Förpackningsstorlek
15484590 Analog och impulskontroll PTFE Varje
15163707 Manuell kontroll Pumphuvud: PVDF, Membran: PTFE-belagd, Ventiler: FFKM Kalrez Varje
15414590 Manuell kontroll Polypropen Varje
15454590 Analog och impulskontroll Pumphuvud: PVDF, Membran: PTFE-belagd, Ventiler: FFKM Kalrez Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15484590 Leverantör KNF™ Leverantörsnummer 166077/165467
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44675.00 SEK
    37565.16 SEK / Paket med 1
    Save 7109.84 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Vätskedoserings-/doseringsmembranpump. Erbjuder fuktiga materialkombinationer för optimal kemikaliebeständighet. Manuell kontroll av flöde och doseringsvolym med LCD-grafisk display.
Modeller finns tillgängliga med ett urval av pumphuvudmaterial (PP, PVDF eller PTFE pumphuvud), PTFE-belagda membran och FFKM ventilplattor och i både manuella (S) och externa styrvarianter (RC ).
  • Kemiskt resistent membrandoseringspump
  • Snabb och enkel kalibrering
  • Doseringsfunktion (1 mL till 100 mL)
  • Justerbar flödeshastighet (1 mL till 100 mL/min)
  • Torrlöpning
  • Självsugande
  • Enastående kemikalieresistens (FT-versioner) För enkel dosering av kemikalier och andra vätskor i en mängd olika applikationer.
Specifikationer
Kontrollera Analog och impulskontroll
Motortyp AC Motor
Mått (L x B x H) 93 x 150 x 144 mm
Beskrivning Vätskedoseringspump
Material PTFE
Modell Membran vätskepump FEM 1,02 fot.0,18 RCP2
Pluggtyp Universell
Wattal 10 W
Vikt (engelska) 0.9 kg
Temperatur (engelska) Max. 40 °C
Flödeshastighet 0,02 till 20 ml/min.
Frekvens 50/60 Hz
Pumptyp Diafragma vätskedoseringspump
Kapslingsklassificering IP65
Antal pumphuvuden 1
Temperatur (engelska) Min 5 °C
Oljekapacitet Oljefri
Användningsområden Vätskedosering/mätning
Antal etapper 1
Maximalt tryck 6 bar G
Spänning 100 till 240 V
Kvantitet 1