Läs mer
KNF™ Neuberger Vätskeöverföringspump LIQUIPORT NF 300
Produktkod. 16554064
Change view
Kontrollera:
Analog och impulskontroll
Manuell kontroll
Material:
Pumphuvud: PP, Membran: PTFE-belagd, Ventiler: FFKM Kalrez
Pumphuvud: PTFE, Membran: PTFE-belagd, Ventiler: FFKM Kalrez
Pumphuvud: PVDF, Membran: PTFE-belagd, Ventiler: FFKM Kalrez
Unit Size:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kontrollera Material unitSize
16554064 Manuell kontroll Pumphuvud: PTFE, Membran: PTFE-belagd, Ventiler: FFKM Kalrez Varje
16593852 Manuell kontroll Pumphuvud: PP, Membran: PTFE-belagd, Ventiler: FFKM Kalrez -
16668592 Manuell kontroll Pumphuvud: PVDF, Membran: PTFE-belagd, Ventiler: FFKM Kalrez -
16678592 Analog och impulskontroll Pumphuvud: PP, Membran: PTFE-belagd, Ventiler: FFKM Kalrez Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 16554064 Supplier KNF™ Supplier No. 179104/153257
Only null left
Add to basket
Add to basket
Kemiskt resistent vätskeöverföringsmembranpump. Erbjuder fuktiga materialkombinationer för optimal kemikaliebeständighet. Utrustad med manuella och analoga kontroller.
Modeller finns tillgängliga med ett urval av pumphuvudmaterial (PP, PVDF eller PTFE pumphuvud), PTFE-belagda membran och FFKM ventilplattor och i både manuella (S) och externa styrvarianter (RC ).
  • Kemiskt resistent membranöverföringspump
  • Snabb och enkel kalibrering
  • Överföringsfunktion (0,2 till 1,3 LPM)
  • Torrlöpning
  • Enastående kemikaliebeständighet (FT-versioner) För enkel dosering och överföring av kemikalier och andra vätskor i en mängd olika applikationer.
Specifications
Kontrollera Manuell kontroll
Motortyp AC Motor
Mått (L x B x H) 160 x 104 x 188 mm
Beskrivning Vätskeöverföringspump
Material Pumphuvud: PTFE, Membran: PTFE-belagd, Ventiler: FFKM Kalrez
Modell Membran vätskepump NF 300 ft.0,18 S
Pluggtyp Universell
Wattal 29-34 W
Vikt (engelska) 1.5 kg
Temperatur (engelska) Max. 40 °C
Flödeshastighet 0,5 till 3 l/min.
Frekvens 100 - 240 V / 50-60 Hz
Pumptyp Liquid Transfer Pump
Kapslingsklassificering IP65
Antal pumphuvuden 1
Temperatur (engelska) Min 5 °C
Oljekapacitet Oljefri
Användningsområden Vätskeöverföringspump
Antal etapper 1
Maximalt tryck 1 bar G
Spänning 100 till 240 V
Kvantitet 1