Läs mer
KNF™ Neuberger Vätskeöverföringspump LIQUIPORT NF 300
Produktkod. 16593852
Kontrollera:
Analog och impulskontroll
Manuell kontroll
Material:
Pumphuvud: PP, Membran: PTFE-belagd, Ventiler: FFKM Kalrez
Pumphuvud: PTFE, Membran: PTFE-belagd, Ventiler: FFKM Kalrez
Pumphuvud: PVDF, Membran: PTFE-belagd, Ventiler: FFKM Kalrez
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16593852
Brand: KNF™ 179102/153257
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kemiskt resistent vätskeöverföringsmembranpump. Erbjuder fuktiga materialkombinationer för optimal kemikaliebeständighet. Utrustad med manuella och analoga kontroller.
Modeller finns tillgängliga med ett urval av pumphuvudmaterial (PP, PVDF eller PTFE pumphuvud), PTFE-belagda membran och FFKM ventilplattor och i både manuella (S) och externa styrvarianter (RC ).
  • Kemiskt resistent membranöverföringspump
  • Snabb och enkel kalibrering
  • Överföringsfunktion (0,2 till 1,3 LPM)
  • Torrlöpning
  • Enastående kemikaliebeständighet (FT-versioner) För enkel dosering och överföring av kemikalier och andra vätskor i en mängd olika applikationer.
Specifikationer
Kontrollera Manuell kontroll
Motortyp AC Motor
Mått (L x B x H) 160 x 104 x 188 mm
Beskrivning Vätskeöverföringspump
Material Pumphuvud: PP, Membran: PTFE-belagd, Ventiler: FFKM Kalrez
Modell Membran vätskepump NF 300 ft.0,18 S
Pluggtyp Universell
Wattal 29-34 W
Vikt (engelska) 1.5 kg
Temperatur (engelska) Max. 40 °C
Flödeshastighet 0,5 till 3 l/min.
Frekvens 100 - 240 V / 50-60 Hz
Pumptyp Liquid Transfer Pump
Kapslingsklassificering IP65
Antal pumphuvuden 1
Temperatur (engelska) Min 5 °C
Oljekapacitet Oljefri
Användningsområden Vätskeöverföringspump
Antal etapper 1
Maximalt tryck 1 bar G
Spänning 100 till 240 V
Kvantitet 1