Läs mer
KNF™ Neuberger Vätskeöverföringspump LIQUIPORT NF 300
Kontrollera:
Analog och impulskontroll
Manuell kontroll
Material:
Pumphuvud: PP, Membran: PTFE-belagd, Ventiler: FFKM Kalrez
Pumphuvud: PTFE, Membran: PTFE-belagd, Ventiler: FFKM Kalrez
Pumphuvud: PVDF, Membran: PTFE-belagd, Ventiler: FFKM Kalrez
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
Modeller finns tillgängliga med ett urval av pumphuvudmaterial (PP, PVDF eller PTFE pumphuvud), PTFE-belagda membran och FFKM ventilplattor och i både manuella (S) och externa styrvarianter (RC ).
- Kemiskt resistent membranöverföringspump
- Snabb och enkel kalibrering
- Överföringsfunktion (0,2 till 1,3 LPM)
- Torrlöpning
- Enastående kemikaliebeständighet (FT-versioner) För enkel dosering och överföring av kemikalier och andra vätskor i en mängd olika applikationer.
Specifications
Specifications
| Kontrollera | Manuell kontroll |
| Motortyp | AC Motor |
| Mått (L x B x H) | 160 x 104 x 188 mm |
| Beskrivning | Vätskeöverföringspump |
| Material | Pumphuvud: PTFE, Membran: PTFE-belagd, Ventiler: FFKM Kalrez |
| Modell | Membran vätskepump NF 300 ft.0,18 S |
| Pluggtyp | Universell |
| Wattal | 29-34 W |
| Vikt (engelska) | 1.5 kg |
| Temperatur (engelska) Max. | 40 °C |
| Show More |