Läs mer
Thermo Scientific™ NeuCode™ Lysin-080
Produktkod. 15940433 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
50 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
50mg
Produktkod. 15940433
Brand: Thermo Scientific™ A33614
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Öka nivån av multiplexering som kan uppnås med NeuCode™ aminosyror för metabolisk märkning av proteiner för masspektrometrianalys.
  • Märkningseffektivitet: 100% märkningsintegrering i proteiner från levande celler utan toxicitet
  • Kompatibel: Kan multiplexeras med befintliga SILAC aminosyror
  • Tidsbesparande: Inte nödvändigt att märka till 100 % inkorporering om man bara använder tunga aminosyror
  • Högkvalitativa kosttillskott: Tunga aminosyror med >98% isotoprenhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 injektionsflaskor, förvara i rumstemperatur
Etiketttyp Massisotoper av aminosyror
Form Puder
Slutlig produkttyp Molekyl
Kvantitet 500 mg
Produkttyp Lysin