Läs mer
Neuraminidas, Clostridium perfringens, 50 % w/w sackaros, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15460147
Change view
Kvantitet:
10 U
5 U
Förpackningsstorlek:
10 enheter
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15460147 10 U 10 enheter
15450147 5 U Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15460147 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60711.LR
Request Bulk or Custom Format
Ett hydrolytiskt enzym som tar bort sialinsyra från mukoproteiner
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9001-67-6
MDL-nummer MFCD00131711
Synonym Acyl-neuraminyl hydrolase,EC 3.2.1.18
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neuraminidase
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 10 U
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w sucrose
Fysisk form Lyofiliserat pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.