Läs mer
Neuraminidas, Clostridium perfringens, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Neuraminidas används som ett hydrolytiskt enzym som tar bort sialinsyra från mukoproteiner, som används i en studie för att bedöma bindning med humana T-lymfocyter hos får som förbehandlats med neuraminidas. Det har också använts i en studie för att undersöka effekten av gallsalter på effekten av hydrolys av neuraminidas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Neuraminidase |
| CAS | 9001-67-6 |
| Förpackning | Plastflaska |
| MDL-nummer | MFCD00131711 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Acyl-neuraminyl hydrolase,EC 3.2.1.18 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water or 10mM phosphate buffer,pH 6.0 |
| Fysisk form | Lyofiliserat pulver |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.