Läs mer
NEURL Antibody, Janelia Fluor™ 646, R&D Systems™
Produktkod. 18333132 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18333132 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18333132 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP299299JF646
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NEURL Polyclonal specifically detects NEURL in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen NEURL
Användningsområden Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Janelia Fluor 646
Utspädning Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias h-neu, h-neuralized 1, neu, neu-1, neuralized (Drosophila)-like, neuralized homolog (Drosophila), neuralized-like protein 1A, NEURL1A, NEURL1neuralized-like (Drosophila), RING finger protein 67, RNF67bA416N2.1
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of human NEURL.
Reningsmetod Antigen Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Neuroscience
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9148
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus