Läs mer
Gibco™ Neurobasal™ -A Medium, inget D-glukos, inget natriumpyruvat
Produktkod. 15329741 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Produktkod. Kvantitet
15329741 500 ml
1 options
Produktkod. 15329741 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A2477501
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Gibco™ Neurobasal™ -Ett medium utan D-glukos och natriumpyruvat används för att stödja tillväxten av postnatala CNS-neuroner i applikationer där närvaron av D-glukos och natriumpyruvat kan orsaka störningar.
  • För neurala studier som kräver frånvaro av insulin, glukos och natriumpyruvat, såsom glukosrespons eller insulinresponsstudier, rekommenderar vi Gibco B-27 Supplement Minus Insulin som ett komplement till detta medium.
  • Neurobasal Medium är lämpligt för användning i de flesta neuronala celltillämpningar. För andra applikationer tillhandahåller vi alternativa formuleringar av Neurobasal media och B-27 kosttillskott.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Neurala celler
Klassificering Serumfritt
Form Vätska
Produkttyp Neurobasal Medium
Med tillsatser Fenolrött
Utan tillsatser Ingen glukos, Inget natriumpyruvat
Produktlinje Neurobasal
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Omgivning
Testad för Endotoxin, Prestanda, Sterilitet, Osmolalitet, pH
Innehåll och lagring Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus.
Typ av kultur Neuronal cellkultur